A3656
5-Aza-2′-deoxycytidine
≥97% (HPLC), powder, DNA methyltransferase inhibitor
Sinônimo(s):
2′-Deoxy-5-azacytidine, 4-Amino-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Decitabine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5-Aza-2′-deoxycytidine, ≥97%
Ensaio
≥97%
Formulário
powder
solubilidade
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL
originador
Eisai
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
chave InChI
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
Informações sobre genes
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Bis-Tris gels and buffers for superior protein resolution compared to traditional tris-glycine gels.
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.