A1287
5-Azacytidine
Hybri-Max™, γ-irradiated, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
4-Amino-1-(β-D-ribofuranosyl)-1,3,5-triazin-2(1H)-one, Ladakamycin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Nível de qualidade
grau
Hybri-Max™
esterilidade
γ-irradiated
linha de produto
BioXtra
Formulário
lyophilized powder
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
pf
226-232 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
acetic acid: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
espectro de atividade do antibiótico
viruses
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
chave InChI
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
Informações sobre genes
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?