SML0061
SAHA
≥98% (HPLC), powder, HDAC inhibitor
Sinônimo(s):
N-hydroxy-N′-phenyl-octanediamide, Suberoylanilide hydroxamic acid, Vorinostat
About This Item
Produtos recomendados
product name
SAHA, ≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥15 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
ONC(=O)CCCCCCC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C14H20N2O3/c17-13(15-12-8-4-3-5-9-12)10-6-1-2-7-11-14(18)16-19/h3-5,8-9,19H,1-2,6-7,10-11H2,(H,15,17)(H,16,18)
chave InChI
WAEXFXRVDQXREF-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HDAC1(3065) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC6(10013)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
We presents an article on Autophagy in Cancer Promotes Therapeutic Resistance
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.