P0077
Prostratin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
12-Deoxyphorbol-13-acetate, CCRIS 6292, NSC 623310
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1C[C@]2(OC(C)=O)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
InChI
1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
chave InChI
BOJKFRKNLSCGHY-HXGSDTCMSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to PKC for your research needs.