C0621
CI−994
≥98% (HPLC), powder
Sinônimo(s):
4-Acetylamino-N-(2′-aminophenyl)benzamide, Acetyldinaline, Tacedinaline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
off-white
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)Nc2ccccc2N
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-10(19)17-12-8-6-11(7-9-12)15(20)18-14-5-3-2-4-13(14)16/h2-9H,16H2,1H3,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
VAZAPHZUAVEOMC-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... HDAC1(3065) , HDAC10(83933) , HDAC11(79885) , HDAC2(3066) , HDAC3(8841) , HDAC4(9759) , HDAC5(10014) , HDAC6(10013) , HDAC7(51564) , HDAC8(55869) , HDAC9(9734)
Aplicação
- as an histone deacetylase (HDAC) inhibitor to treat SUM229 and DT22 cells to study its effects
- as an HDAC inhibitor for screening in SPEL cells
- to study its effects on human myeloid and erythroid progenitors
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.
Conteúdo relacionado
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.