382172
Histone Deacetylase Inhibitor VI, HNHA
The Histone Deacetylase Inhibitor VI, HNHA, also referenced under CAS 926908-04-5, controls the biological activity of Histone Deacetylase.
Sinônimo(s):
Histone Deacetylase Inhibitor VI, HNHA, N-Hydroxy-7-(2-naphthylthio)heptanomide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
methanol: 10 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCCCCCC(=O)NO)c1cc2c(cc1)cccc2
InChI
1S/C17H21NO2S/c19-17(18-20)9-3-1-2-6-12-21-16-11-10-14-7-4-5-8-15(14)13-16/h4-5,7-8,10-11,13,20H,1-3,6,9,12H2,(H,18,19)
chave InChI
KPNNXHVGOKRBEF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3