B2186
BL-1249
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(5,6,7,8-Tetrahydro-naphthalen-1-yl)-[2-(1H-tetrazol-5-yl)-phenyl]-amine
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
pink to brown
solubilidade
DMSO: ~17.5 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCc2c(C1)cccc2Nc3ccccc3-c4nnn[nH]4
InChI
1S/C17H17N5/c1-2-8-13-12(6-1)7-5-11-15(13)18-16-10-4-3-9-14(16)17-19-21-22-20-17/h3-5,7,9-11,18H,1-2,6,8H2,(H,19,20,21,22)
chave InChI
YYNRZIFBTOUICE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an activator of mechano-gated K2P channel in contracted mouse ileum and colon tissues
- as a TWIK related potassium channel (TREK2) modulator and in U-2 OS osteosarcoma cell line
- as a TREK1 and TREK2 activator in mice.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.