M1523
Muscimol
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor agonist.
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-5-aminomethyl-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-hydroxy-isoxazole, 5-Aminomethyl-3-isoxazolol, Agarine, Pantherine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Muscimol, powder
Formulário
powder
Nível de qualidade
cor
white to off-white
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC1=CC(=O)NO1
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
chave InChI
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
rat ... Gabra2(29706)
Descrição geral
Aplicação
- to reduce conditioned fear-expression in lateral amygdala (LA)
- to eliminate cortical cell response in ferrets
- to inactivate lateral magnocellular nucleus of the nidopallium (LMAN) in zebra finches
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience