Documentos Principais
5.05024
Sigma-Aldrich
Ibotenic Acid
Sinônimo(s):
Ibotenic Acid, 2-amino-2-(3-hydroxyisoxazol-5-yl) acetic acid, α-Amino-(3-hydroxy-5-isoxazolyl)acet­ic acid, Glutamate Receptor Agonist, Ibotenic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H6N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
158.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 10 mM
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(c1[o]nc(c1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C5H6N2O4/c6-4(5(9)10)2-1-3(8)7-11-2/h1,4H,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
IRJCBFDCFXCWGO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A highly potent agonist of NMDA and mGlu receptors. A frequently used brain-lesioning agent inducing excitotoxic lesions of neurons without damaging crossing fiber tracts.
Advertência
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Izquierdo, A., et al. 2013. J. Neurosci.33, 4105.
Rhodes, V., et al. 2013. J. Neurosci.33, 3380.
Yu, X., et al. 2012. Pharmacol. Biochem. & Beh.101, 479.
Albasser, M., et al. 2012. Beh. Neurosci.126, 659.
Eijkenboom, M., et al. 2000. Neurosci.101, 27.
Isacson, O., et al. 1984. Nature.311, 458.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3