M6532
(+)-Muscarine chloride
~95% (TLC), powder
Sinônimo(s):
(+)-(2S,4R,5S)-Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride, (+)-Tetrahydro-4β-hydroxy-N,N,N,5α-tetramethyl-2α-furanmethanaminium chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
~95% (TLC)
Formulário
powder
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[C@@H]1O[C@@H](C[C@H]1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1/t7-,8-,9+;/m0./s1
chave InChI
WUFRNEJYZWHXLC-CTERPIQNSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience