5.06044
Muscimol
Sinônimo(s):
Muscimol, GABA A Receptor Agonist, Muscimol, GABAA Receptor Agonist, Muscimol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C4H6N2O2/c5-2-3-1-4(7)6-8-3/h1H,2,5H2,(H,6,7)
chave InChI
ZJQHPWUVQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GABAA
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Fischer, H., et al. 2005. J. Physiol.564, 465.
Ramirez, D.R., et al. 2005. Neurobiol. Learning and Memory.84, 184.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3