G002
Isoguvacine hydrochloride
solid
Sinônimo(s):
1,2,3,6-Tetrahydro-4-pyridinecarboxylic acid hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
forma
solid
Nível de qualidade
cor
white
solubilidade
H2O: soluble (refrigerate if not used immediately.)
methanol: slightly soluble
neutral and acidic solutions: stable (in basic solutions the free amine can oxidize easily)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].OC(=O)C1=CCNCC1
InChI
1S/C6H9NO2.ClH/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5;/h1,7H,2-4H2,(H,8,9);1H
chave InChI
SUWREQRNTXCCBL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562)
Aplicação
- to study its effects on neuronal activity in rats
- to study its antiallodynic effect in rats
- to study its effects on baroreflex gains in rats
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience