SML0475
CGP36742
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
P-(3-Aminopropyl)-P-butyl-phosphinic acid, SGS 742
Ensaio
≥97% (NMR)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 10 mg/mL (clear solution, warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CCCCP(O)(=O)CCCN
InChI
1S/C7H18NO2P/c1-2-3-6-11(9,10)7-4-5-8/h2-8H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
ONNMDRQRSGKZCN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience