SML2159
Minodronic acid monohydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
[1-Hydroxy-2-(imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)ethylidene]bisphosphonic acid monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
0.1 M NaOH: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(P(O)(O)=O)(P(O)(O)=O)CC1=CN=C2N1C=CC=C2.O
InChI
1S/C9H12N2O7P2.H2O/c12-9(19(13,14)15,20(16,17)18)5-7-6-10-8-3-1-2-4-11(7)8;/h1-4,6,12H,5H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18);1H2
chave InChI
GPAPAOGRNKUFGH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3