M104
(±)-Muscarine chloride hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Tetrahydro-4-hydroxy-N,N,N,5-tetramethyl-2-furanmethanammonium chloride hydrate
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
deionized water: ≥20 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CC1OC(CC1O)C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C9H20NO2.ClH/c1-7-9(11)5-8(12-7)6-10(2,3)4;/h7-9,11H,5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
WUFRNEJYZWHXLC-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131) , CHRM4(1132) , CHRM5(1133)
Aplicação
- as an acetylcholine receptor agonist in neuronal precursor cell lines PC 12 cells
- as toxin test compound for paper spray mass spectrometry (PSMS) optimization experiments
- as a component of quality control(QC) in hydrophilic interaction liquid chromatography-high resolution tandem mass spectrometry (HILIC-HRMS/MS) analysis of human urine samples
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3