P6500
Pentylenetetrazole
≥99% (GC), powder, CNS stimulant
Sinônimo(s):
α,β-Cyclopentamethylenetetrazole, 1,5-Pentamethylenetetrazole, 6,7,8,9-Tetrahydro-5H-tetrazolo[1,5-a]azepine, Metrazole
About This Item
Produtos recomendados
product name
Pentylenetetrazole,
forma
powder
Nível de qualidade
pb
194 °C/12 mmHg (lit.)
pf
59-61 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCc2nnnn2CC1
InChI
1S/C6H10N4/c1-2-4-6-7-8-9-10(6)5-3-1/h1-5H2
chave InChI
CWRVKFFCRWGWCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges