5.08506
Gabapentin
Sinônimo(s):
Gabapentin, L-type Voltage Gated Ca2+ Channel Blocke, Gabapentin
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO2/c10-7-9(6-8(11)12)4-2-1-3-5-9/h1-7,10H2,(H,11,12)
chave InChI
UGJMXCAKCUNAIE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
α2δ subunit of L-type voltage gated Ca2+ channels
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hendrich, J. et al. 2008. Proc. Natl. Acad. Sci. USA105, 3628.
Davies, A. et al. 2007. Trends Pharmacol. Sci.28, 220.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3