5.05875
(+)-Bicuculline
Sinônimo(s):
(+)-Bicuculline, GABA A Receptor Antagonist, Bicuculline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
740 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1([C@@H](c5c(cc6c(c5)OCO6)CC1)[C@@H]2OC(=O)c3c4c(ccc32)OCO4)C
InChI
1S/C20H17NO6/c1-21-5-4-10-6-14-15(25-8-24-14)7-12(10)17(21)18-11-2-3-13-19(26-9-23-13)16(11)20(22)27-18/h2-3,6-7,17-18H,4-5,8-9H2,1H3/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
IYGYMKDQCDOMRE-ZWKOTPCHSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Uchida, I., et al. 1996. Eur. J. Pharmacol.307, 89.
Minocha, A., and Galligan, J.J. 1993. Eur. J. Pharmacol.230, 187.
Robert K.A., et al. 1993. Cardiovasc. Pharmacol.21, 156.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3