Documentos Principais
50193-U
Partisil SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Partisil HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
Coluna de HPLC Partisil, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L14
descrição
empty: no
linha de produto
Partisil
fabricante/nome comercial
Partisil
Extensão da rotulagem
10% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
tetramethyl ammonium
Grupo ativo da matriz
ammonium ion, quaternary phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
85 Å
técnica de separação
anion exchange
Descrição geral
Partisil 10 SAX HPLC column is a strong anion exchanger useful for the separation of nucleotides, nucleosides and bases.
Partisil SAX is a strong anion-exchange phase based on quaternary ammonium groups. It is stable over the pH range 1.5 to 7.5. Typical applications include separation of nucleic acids, organic acids and inorganic anions.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rapid determination of creatine, phosphocreatine, purine bases and nucleotides (ATP, ADP, AMP, GTP, GDP) in heart biopsies by gradient ion-pair reversed-phase liquid chromatography.
Ally A and Park G
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 575(1), 19-17 (1992)