Documentos Principais
50192-U
Coluna ODS para HPLC Partisil 10
10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Sinônimo(s):
Coluna de HPLC Partisil
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
linha de produto
Partisil
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
Partisil
Extensão da rotulagem
5% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
350 m2/g
Matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
10 μm
tamanho de poro
85 Å
técnica de separação
reversed phase
Aplicação
  • Determinação de um novo medicamento antimalárico, o benflumetol, no plasma sanguíneo por cromatografia líquida de alto desempenho.: Este estudo descreve a aplicação analítica da coluna de HPLC Partisil 10 ODS para determinação das concentrações de benflumetol no plasma, crucial para avaliações farmacocinéticas (Manor SM et al., 1996) (Manor SM et al., 1996).
  • Separação por cromatografia líquida de alto desempenho de complexos de platina contendo o ligante transportador cis-1,2-diaminociclohexano.: Demonstra o uso das colunas de HPLC Partisil 10 ODS na separação dos análogos da cisplatina, crítico para o desenvolvimento de novos agentes quimioterápicos (Mauldin SK et al., 1986) (Mauldin SK et al., 1986).
  • Separação de ésteres de retinol por cromatografia líquida de alto desempenho não aquosa de fase reversa.: Esta pesquisa destaca a adaptabilidade das colunas Partisil 10 ODS a solventes não aquosos, ampliando sua aplicabilidade na análise de vitaminas e estudos nutricionais (Furr HC et al., 1986) (Furr HC et al., 1986).
  • Ensaio de misturas de padimato-O e oxibenzona em formulações de protetor solar por cromatografia líquida de alto desempenho.: Concentra-se no papel das colunas de HPLC Partisil 10 ODS na garantia da segurança e eficácia de protetor solar por quantificação precisa de filtros UV, contribuindo significativamente para a segurança da saúde pública (Tan HS et al., 1984) (Tan HS et al., 1984).
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Informações legais
Partisil is a trademark of Hichrom Limited
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)