Documentos Principais
54949
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
Coluna de HPLC LiChrosorb® RP-18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
LiChrosorb®
Extensão da rotulagem
17% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
Matriz
octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
LiChrosorb® RP-18 HPLC Columns are classified as L1 USP columns and are primarily used for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds. The totally porous irregular particles ensure reliable results.
LiChrosorb® RP-18 HPLC column comprises of totally porous irregular particles made of silica with an octadecyl derivative. This highly reliable sorbent is suitable for reversed-phase HPLC of neutral, acidic and weak basic compounds, according to L1 USP specifications.
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)