Documentos Principais
54965-U
Supelco
LiChrosorb® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome do produto
LiChrosorb® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
linha de produto
LiChrosorb®
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 4 ea
Extensão da rotulagem
16.2% Carbon loading
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
área da superfície
300 m2/g
Matriz
Octadecyl
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
pH operacional
2-7.5
compatibilidade
for use with 3.2 to 4.6 mm columns
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Use guard cartridge holder 54987
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrosorb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)