Documentos Principais
54794
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, HPLC guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome do produto
LiChrospher® RP-18 HPLC Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L1
Nível de qualidade
Características
endcapped: no
embalagem
pkg of 4 ea
Extensão da rotulagem
21% Carbon loading
Parâmetros
≤70 °C temp. range
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
1 cm × 4.6 mm
Matriz
Octadecyl
Grupo ativo da matriz
C18 (octadecyl) phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
100 Å
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
for use with 3.0 to 4.6 mm columns
técnica de separação
reversed phase
Descrição geral
Use guard cartridge holder 54987
Produtos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informações legais
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
necessário, mas não fornecido
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)