1.09362
LiChroprep® RP-8 (40-63 µm)
for liquid chromatography
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
linha de produto
LiChroPrep®
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
10 nm mean pore size
densidade volumétrica
570 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
Características e benefícios
- Reproducible, homogeneous, irregularly shaped silica gel matrix
- Narrow, well defined particle size distribution for high performance and high permeability
- Large batch sizes up to 200 kg in the modification
Embalagem
Nota de análise
Pressure: ≤ 10 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
particle size (Malvern) (d10): 40 - 57 µm
particle size (Malvern) (d50): 60 - 75 µm
particle size (Malvern) (d90): 90 - 115 µm