Documentos Principais
1.13900
Millipore
LiChroprep® RP-18
for liquid chromatography
Sinônimo(s):
LiChroprep® RP-18
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Materiais
spherical silica gel
Nível de qualidade
tamanho de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
10 nm mean pore size
densidade volumétrica
410 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
Nota de análise
Carbon content: ≥ 15 %
Application test: passes test
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 1500
separation factor (Acetophenone/Cinnamic acid, selectivity test): 1.1 - 1.3
separation factor (Acetophenone/Phenol, selectivity test): 1.8 - 2.2
separation factor (1-Naphtol/Phenol, selectivity test): 3.9 - 4.4
Particle Size (d10): 31.0 - 37.0 µm
Particle Size (d50): 54.0 - 64.0 µm
Particle Size (d90): 95.0 - 110.0 µm
capacity factor (Toluene): 17.0 - 22.0
Informações legais
LICHROPREP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany