Merck
1.07734
Millipore
Gel de sílica 60 (0,063-0,200 mm)
for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
Sinônimo(s):
Sílica, Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
spherical silica gel
Nível de qualidade
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
63-200 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑1430 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 4
Este Item
1.151111.077331.09385
Sílica for column chromatography
1.15111
Sílica
Sílica for column chromatography
1.07733
Sílica
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
Irregular-Shaped Silica Gel
matrix active group
-
material
spherical silica gel
material
silica gel (irregularly-shaped)
material
silica gel (irregularly-shaped)
material
silica gel (irregularly-shaped)
pore size
6 nm mean pore size
pore size
6 nm mean pore size
pore size
6 nm mean pore size
pore size
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
bp
2230 °C (lit.)
Descrição geral
matriz de sílica-gel com formato irregular ideal para processos de adsorção simples e cromatografia de fase normal
Características e benefícios
O gel de sílica 60 (0,063-0,200 mm) oferece aos usuários:
  • Alta capacidade de adsorção
  • Alta inércia química e não toxicidade.
  • Proteção de substâncias sensíveis à umidade durante o armazenamento e o transporte ou para manter a secura de solventes anidros.
  • Granulados em diferentes tamanhos ou esferas
Embalagem
Frasco de plástico
Nota de análise
valor de pH (suspensão 10%): 6,5-7,5
Fe (ferro): ≤ 0,02%
Volume do poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Perda na secagem (150 °C): ≤ 7,0%
Tamanho de partícula (d10): 75-95 µm
Tamanho de partícula (d50): 125-150 µm
Tamanho de partícula (d90): 215-245 µm
A área de superfície específica e o volume dos poros estão relacionados à matéria-prima.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Precisa de uma amostra de COA?
Este é um exemplo de Certificado de análise (COA) e pode não representar um lote recém-fabricado deste produto específico.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8
Gel de sílica high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
Gel de sílica
Sílica for column chromatography
Millipore
1.15111
Sílica
Sílica for column chromatography
Millipore
1.07729
Sílica
Sílica for column chromatography
Millipore
1.09389
Sílica
Gel de sílica high-purity grade (puriss), pore size 60 Å, 70-230 mesh, for column chromatography
Supelco
60740
Gel de sílica
Gel de sílica for thin-layer chromatography
Supelco
1.07731
Gel de sílica
Gel de sílica technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel de sílica
Tomohiro Makino et al.
Biochemical pharmacology, 171, 113717-113717 (2019-11-22)
Heritable disorders associated with hemoglobin production are the most common monogenic disorders. These are mainly represented by disorders such as β-thalassemia and sickle cell disease. Induction of fetal hemoglobin (HbF) has been known to ameliorate the clinical severity of these