60741
Gel de sílica
high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
About This Item
Produtos recomendados
grau
high-purity grade
Nível de qualidade
descrição
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
forma
powder or crystals
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
470-530 m2/g
matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
63-200 μm
70-230 mesh
tamanho de poro
0.7-0.85 cm3/g pore volume
60 Å average pore size (52-73 Å)
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?