60752
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel de sílica, high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
grau
high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%)
Nível de qualidade
descrição
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for flash chromatography
for preparative liquid chromatography
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
230-400 mesh
40-63 μm
tamanho de poro
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Aplicação
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?