Documentos Principais
1.09385
Millipore
Gel de sílica 60 (0,040-0,063 mm)
for column chromatography (230-400 mesh ASTM)
Sinônimo(s):
Sílica, Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
tamanho de partícula
40-63 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O gel de sílica de formato irregular com distribuição de tamanho de partícula estreita e bem definida, proporcionando alto desempenho de separação, permeabilidade e boa reprodutibilidade
Aplicação
Gel de sílica 60 (0,040-0,063 mm) para cromatografia em coluna (malha de 230-400 segundo a ASTM). N.º CAS 7631-86-9, Número CE 231-545-4.
Características e benefícios
O gel de sílica 60 (0,040-0,063 mm) oferece aos usuários:
  • Alta capacidade de adsorção
  • Alta inércia química e não toxicidade.
  • Proteção de substâncias sensíveis à umidade durante o armazenamento e o transporte ou para manter a secura de solventes anidros.
  • Granulados em diferentes tamanhos ou esferas
Embalagem
Frasco de plástico
Nota de análise
valor de pH (suspensão 10%): 6,5-7,5
Fe (ferro): ≤ 0,02%
Área de superfície específica (segundo o método de BET; medição de 5 pontos): 480-540 m²/g
Volume do poro (N₂-isoterma): 0,74-0,84 ml/g
Perda na secagem (150 °C): ≤ 9,0%
Tamanho de partícula (d10): 30-40 µm
Tamanho de partícula (d50): 55-65 µm
Tamanho de partícula (d90): 95-110 µm
A área de superfície específica e o volume dos poros estão relacionados à matéria-prima.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60737
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
60752
Gel de sílica
Gel de sílica for column chromatography, 60
Supelco
89943
Gel de sílica
Sílica for column chromatography
Millipore
1.07733
Sílica
Gel de sílica technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Supelco
12479
Gel de sílica
Gel de sílica 40-75 μm particle size
Supelco
53698
Gel de sílica
Gel de sílica for thin-layer chromatography
Supelco
1.07731
Gel de sílica