Documentos Principais
1.07754
Millipore
Sílica
extra pure for column chromatography 0.063 - 0.200 mm (70 - 230 mesh ASTM)
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
63-200 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑1430 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
plasma purification
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Características e benefícios
Silica gel 60 provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Embalagem
Plastic bottle
Nota de análise
pH-value (10 % suspension): 6.0 - 7.5
Chloride (Cl): ≤ 0.008 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Particle size: 90% between 0.063-0.200 mm
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
UV absorption (Dichloro methane extract): conforms
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Sílica for column chromatography (0.063-0.200 mm)
Millipore
1.10832
Sílica
Gel de sílica high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
Gel de sílica
Gel de sílica for thin-layer chromatography
Supelco
1.07736
Gel de sílica
Gel de sílica for thin-layer chromatography
Supelco
1.07739
Gel de sílica
Gel de sílica for thin-layer chromatography
Supelco
1.07730
Gel de sílica