Documentos Principais
1.11567
Millipore
Geduran® Si 60
for column chromatography (0.040-0.063 mm)
Sinônimo(s):
Sílica, Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Geduran Si 60 para cromatografia em coluna (0,040-0,063 mm). CAS 7631-86-9, Número CE 231-545-4, fórmula química SiO₂.
Nota de análise
valor de pH (suspensão 10%): 6,5-7,5
Perda na secagem (150 °C): ≤ 12,0%
Tamanho de partícula (d10): 25-45 µm
Tamanho de partícula (d50): 50-70 µm
Tamanho de partícula (d90): 90-115 µm
A área de superfície específica e o volume dos poros estão relacionados à matéria-prima.
Informações legais
GEDURAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany