1.15111
Sílica
for column chromatography
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
descrição
for column chromatography
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
15-40 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑1430 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
técnica de separação
reversed phase
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- High adsorptive capacity
- High chemical inertness and non-toxicity.
- Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
Embalagem
Nota de análise
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 9.0 %
particle size (Malvern) (d10): 11.0 - 17.0 µm
particle size (Malvern) (d50): 20.0 - 26.0 µm
particle size (Malvern) (d90): 34.0 - 40.0 µm