288519
Gel de sílica
high-purity grade, pore size 60 Å, 5-25 μm particle size, without binder, suitable for thin layer chromatography (TLC)
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic support
silica gel 60 matrix
Nível de qualidade
grau
high-purity grade
forma
powder
Características
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
embalagem
pkg of 250 g
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
área da superfície
~500 m2/g
Impurezas
≤0.001% Fe3+
tamanho de partícula
5-25 μm
tamanho de poro
0.75 cm3/g pore volume
60 Å medium pore diameter
60 Å pore size
pH
~6.8 (10% in aq. suspension)
pb
2230 °C
pf
>1600 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?