1.10832
Sílica
for column chromatography (0.063-0.200 mm)
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
potência
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
pb
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑800 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.063 - 0.200 mm