Documentos Principais
1.07733
Millipore
Sílica
for column chromatography
Sinônimo(s):
Dióxido de silício
About This Item
Fórmula linear:
SiO2
Número CAS:
Peso molecular:
60.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
231-545-4
Materiais
silica gel (irregularly-shaped)
Nível de qualidade
Grupo ativo da matriz
Irregular-Shaped Silica Gel
tamanho de partícula
200-500 μm
tamanho de poro
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
p.e.
2230 °C (lit.)
pf
>1600 °C (lit.)
densidade volumétrica
200‑1430 kg/m3
aplicação(ões)
plasma purification
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
Aplicação
Silica gel 60 (0.2-0.5 mm) for column chromatography. CAS No. 7631-86-9, EC Number 231-545-4.
Características e benefícios
Silica gel 60 (0.2-0.5 mm)provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
Embalagem
Plastic bottle
Nota de análise
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Loss on drying: ≤ 7.0 %
Particle size: 90 % between 0.200 - 0.500 mm
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Gel de sílica technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
Gel de sílica
Gel de sílica high-purity grade (7734), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
391484
Gel de sílica
Sílica mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
805890
Sílica