Key Documents
1.06657
Supelco
Sulfito de sódio
anhydrous for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Sulfito de sódio
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO3
Número CAS:
Peso molecular:
126.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-821-4
NACRES:
NA.21
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
97.0-100.5% (iodometric)
forma
powder
potência
2610 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
≤0.03 meq/g Titrable free base
pH
8.8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
>500 °C (decomposition)
densidade
2.63 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1480 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
thiosulfate (S2O32-): ≤0.1%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
Se: ≤0.0004%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3S/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
chave InChI
GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Propriedades estruturais e hidrolisabilidade de Paulownia elongate: Os efeitos dos métodos de pré-tratamento baseados no ácido acético e sua combinação com sulfito de sódio ou sulfito de sódio: Este estudo investiga como os pré-tratamentos com ácido acético e sulfito de sódio afetam as propriedades estruturais e a hidrólise enzimática de Paulownia elongate de rápido crescimento. A combinação melhorou significativamente o conteúdo de celulose e a digestibilidade enzimática, demonstrando potencial para produção eficiente de açúcar (Wang et al., 2022).
  • Efeitos dos sequestradores de oxigênio (sulfito de sódio, bissulfito de sódio, ditionita de sódio e metabissulfito de sódio) sobre o crescimento e a acumulação de biomassa na alga verde quadricelular Asterarcis: Esta pesquisa explora o impacto de vários sequestradores de oxigênio sobre o crescimento de biomassa da alga verde quadricelular Asterarcys. O sulfito de sódio foi um dos compostos testados para aumentar o acúmulo de biomassa (Sudha et al., 2022).
  • Uma nova estratégia de persulfato ativado, assistida por fotografia, para a oxidação seletiva do nitrogênio amoníaco em dinitrogênio, utilizando silicato de sódio e sulfito de sódio como reguladores: Este artigo apresenta uma nova estratégia para a oxidação seletiva de nitrogênio amoníaco em dinitrogênio. O sulfito de sódio foi usado como regulador para aumentar a eficiência do processo (Zhang et al., 2024).
  • Eficácia do sulfito de sódio como um aceitante de elétrons no tratamento bioaprimorado de água contendo sal produzida a partir de inundações de ASP: Este estudo examina o papel do sulfito de sódio como um aceitador de elétrons no tratamento bioaprimorado de água salina a partir de inundações de polímero surfactante alcalino. Os achados sugerem melhora da eficiência do tratamento com adição de sulfito de sódio (Zhang et al., 2021).
Nota de análise
Teor (iodométrico): 97,0%-100,5%
Identidade: passa no teste
Aspecto da solução: passa no teste
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Ácido livre: passa no teste
Base livre titulável: ≤ 0,03 meq/g
Cloreto (Cl): ≤ 0,02%
Tiossulfato (como S₂O₃): ≤ 0,1%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Se (selênio): ≤ 0,0004%
Zn (zinco): ≤ 0,001%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Protocolos
Preparation of a standard solution for Sulfite