Documentos Principais
1.01350
Sigma-Aldrich
Eosina azul de metileno de Leishman
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
5-6 (0.01% in methanol: water (1:1))
densidade volumétrica
700 kg/m3
εmax
650-850 at 522-525 nm in methanol at 0.0005%
800-1100 at 623-627 nm in methanol at 0.0005%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A mistura seca do corante azul de metileno-eosina segundo Leishman para microscopia é usada para autopreparo da solução corante segundo Leishman. O método de coloração segundo Leishman é uma das técnicas padrão em procedimentos de diagnóstico hematológicos. Assim como o azul de metileno-eosina segundo Wright e o azul de metileno-eosina segundo May-Grünwald, ele é usado para coloração de esfregaços de sangue e medula óssea, bem como amostras citológicas clínicas. O corante tem certificação de qualidade química de acordo com os mais altos padrões e especificações rigorosas. Como produto para diagnóstico in vitro (IVD) e com registro CE, ele pode ser usado para diagnósticos e acreditações laboratoriais tranquilamente. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Identidade (espectro UV/VIS): passa no teste
Valor de pH (0,01%; metanol 50%): 5-6
Absorção máxima λ 1 (Metanol): 623-627 nm
Absorção máxima λ 2 (Metanol): 522-525 nm
Abs. específica A 1%/1 cm
- λ1máx; 0,0005%; metanol; calculado em substância seca:
800-1100
- λ2máx; 0,0005%; metanol; calculado em substância seca: 650-850
Teste por TLC: passa no teste
Perda na secagem (105 °C): ≤ 8%
Adequação para microscopia: passa no teste
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3