1.05387
Leishman′s eosin methylene blue solution modified
for microscopy
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
455 °C (methanol)
Lim. expl.
5.5-44 % (v/v) methanol()
IVD
for in vitro diagnostic use
pb
65 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
20-25°C
Descrição geral
A 500 mL bottle of Leishman′s eosin methylene blue solution are sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. As an IVD product and CE registered, it can be used hassle-free in diagnostics and laboratory accreditations. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Aplicação
Nota de análise
Erythrocytes:reddish
Nuclei:violet
Eosinophilic granules:brick-red
Neutrophilic granules:light violet
Lymphocyte cytoplasm:blue
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C