1.09203
Azur-eosina-azul de metileno de Giemsa
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Formulário
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
densidade volumétrica
520 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O corante azur-eosina-azul de metileno de Giemsa é um corante seco usado no preparo de uma solução corante. A coloração de Giemsa é um dos procedimentos padrão em histologia, hematologia, citologia e bacteriologia. Quando usado em aplicações hematológicas, o corante de Giemsa é frequentemente usado em combinação com outras soluções de coloração, como por exemplo, com a solução de May- Giemsa para a coloração geral de Pappenheim (MGG). O corante demonstra as características morfológicas de várias células melhor do que com, por exemplo, o corante H&E em histologia. Esta solução de coloração geralmente corra os núcleos de vermelho, com base na interação molecular entre o corante de eosina Y e um complexo de Azure B com o DNA. Os dois corantes se ligam formando um complexo Eosina Y-Azure B-DNA e a intensidade da coloração resultante depende do teor de Azure B e da razão de Azure B: Eosina Y. Além do mais, a coloração resultante pode variar de acordo com a influência da fixação, tempo de coloração e valor de pH das soluções ou das substâncias tamponantes. Esse produto é registrado para diagnóstico in vitro (IVD) e tem certificação CE. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Aplicação
Para microscopia. Para coloração de esfregaços de sangue e medula óssea, cortes de parafina e amostras clínico-citológicas
Nota de análise
Identidade (espectro UV/VIS)passa no testePerda na secagem (105 °C)≤ 10%Adequação para microscopia (esfregaço de sangue)passa no testeNúcleosvioletaLinfócitos (plasma)azulMonócitos (plasma)cinza azuladoGranulócitos basofílicos (grânulos)violeta escuroGranulócitos eosinófilos (grânulos)avermelhado a vermelho-amarronzadoGranulócitos neutrófilos (grânulos)vermelho-violetaTrombócitosvioletaEritrócitosavermelhado-amarronzadoParasitas no sangue (núcleos)vermelho claro
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3