32884
Giemsa Stain, Modified Solution
according to Giemsa
Sinônimo(s):
Azure eosin methylene blue, Giemsa solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
qualidade
according to Giemsa
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cor
dark blue
pH
6.9
densidade
1.036 g/cm3 at 20 °C
adequação
passes test for UV spectrum
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
chave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Princípio
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?