63590
May-Grünwald solution
Sinônimo(s):
Eosin – methylene blue solution, Eosin methylene blue according to May-Grünwald
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
Nível de qualidade
Impurezas
methanol
densidade
0.80 g/mL at 20 °C
adequação
Chlamydia spp.
Histoplasma spp.
Plasmodium spp.
Trichomonas spp.
bacteria
protozoa
spirochetes
cadeia de caracteres SMILES
[K+].COC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C21H10Br4O5.K/c1-29-21(28)9-5-3-2-4-8(9)14-10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)30-20-11(14)7-13(23)18(27)16(20)25;/h2-7,26H,1H3;/q;+1/p-1
chave InChI
NXBZXYJXNIFCRJ-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?