G4507
Giemsa stain
Technical grade, powder
Sinônimo(s):
Azure mixture sicc. Giemsa stain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Giemsa stain, technical grade, used as a blood stain
grau
technical grade
Nível de qualidade
Formulário
powder
cor
dark greenvery dark
pf
300 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
λmax
645-655 nm
adequação
application for blood stain
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=CC(=[NH2+])C=C3Sc2c1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
chave InChI
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?