W0625
Wright stain
≤4% purity (HPLC), powder
Sinônimo(s):
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Wright stain, suitable for blood stain
Ensaio
≤4% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
concentração
≤4% (HPLC)
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
dark green
solubilidade
methanol: 10 mg/10 mL
adequação
suitable for blood stain
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[s]5c6c(nc7c5cc(cc7)N(C)C)cc[c](c6)=[N+](C)C.Brc1c2[o+]c3c(c(c2cc(c1O)Br)c4c(cccc4)C(=O)O)cc(c(c3Br)O)Br
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
chave InChI
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Aplicação
- It is also used for G-banding and helps in the analysis of poorly spread metaphases.
- It has been used to study the cytogenetics of human hematopoietic cells.
- It has also been employed in the karyotyping of human embryonic stem cells.
- It is also used in the staining of chromosomes.
- It is used for the exudate analysis of white blood cell concentration.
Características e benefícios
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?