1.09278
Wright′s eosine methylene blue
for microscopy
About This Item
Nível de qualidade
Formulário
solid
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
pH
6.0-7.0
densidade volumétrica
520 kg/m3
εmax
1200-1400 at 648-651 nm in methanol at 0.0005%
650-850 at 521-524 nm in methanol at 0.0005%
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Nota de análise
pH-value (0,01 %; methanol 50 %): 6.0 - 7.0
Absorption maximum λ 1 (Methanol): 648 - 651 nm
Absorption maximum λ 2 (Methanol): 521 - 524 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm
- λ1max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance:
1200 - 1400
- λ2max; 0.0005 %; methanol; calculated on dried substance: 650 - 850
TLC-Test: passes test
Loss on drying (105 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3