Documentos Principais
1.01424
Sigma-Aldrich
Solução de eosina-azul de metileno de May-Grünwald modificada
for microscopy
About This Item
Código UNSPSC:
41116130
Número do índice EC:
200-659-6
NACRES:
NA.05
grau
for microscopy
Nível de qualidade
pressão de vapor
128 hPa ( 20 °C)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
420 °C
composição
C.I. 45380, 0.5 g/L
C.I. 52015, 0.7 g/L
contains CH3OH
Lim. expl.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
p.e.
65 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 12 °C
densidade
0.79 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O método de coloração segundo May-Grünwald é uma das técnicas padrão em procedimentos diagnósticos hematológicos. Assim como a solução de azul de metileno-eosina segundo Wright e a solução de azul de metileno-eosina segundo Leishman, essa solução pronta para uso é utilizada para coloração de esfregaços de sangue e medula óssea, bem como amostras citológicas clínicas. Um frasco de 500 ml é suficiente para 1500 colorações. A solução de azul de metileno-eosina segundo May-Grünwald é um produto para DIV/com registro CE/certificado e o frasco de 500 ml é suficiente para corar até 1600 lâminas em células de Hellendahl. Para obter mais detalhes, veja as Instruções de uso (IFU). As IFU podem ser baixadas dessa página da Web.
Nota de análise
Adequação para microscopia (esfregaço de sangue): passa no teste
Eritrócitos: rosa a amarronzados
Núcleos: violeta
Grânulos eosinofílicos: vermelho-marrom
Grânulos neutrofílicos: violeta claro
Citoplasma de linfócitos: azul
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
12 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Conteúdo relacionado
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.