Documentos Principais
1.00291
Millipore
Ácido L-glutâmico
for biochemistry
Sinônimo(s):
Ácido L-glutâmico, Ácido L-α-aminoglutárico, Glu, ácido L-alfa-aminoglutárico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-293-7
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
forma
solid
potência
>30000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.0-3.5 (25 °C, 8.6 g/L in H2O)
pf
160 °C
densidade
1.54 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
460 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
traços de cátion
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.01%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C5H9NO4/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10)
chave InChI
WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Teor (alcalimétrico, calculado em substância seca): ≥ 99,0%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Aspecto: branco a quase branco, pó cristalino ou cristais incolores
Aspecto da solução (0,5 mol/l, ácido clorídrico 1 mol/l): transparente e incolor
Rotação esp. (α 20/D, 50 g/l, ácido clorídrico 1 mol/l, calculado em substância seca): +31,5 a +32,5
Absorção de UV (260 nm; 0,5 mol/l; 1 cm; ácido clorídrico 1 mol/l): ≤ 0,10
Absorção de UV (280 nm; 0,5 mol/l; 1 cm; ácido clorídrico 1 mol/l): ≤ 0,10
Cloreto (Cl): ≤ 0,02%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,001%
As (arsênico): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Co (cobalto): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,0005%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Na (sódio): ≤ 0,01%
NH₄ (amônio): ≤ 0,01%
Zn (zinco): ≤ 0,0005%
Aminoácidos estranhos: ≤ 0,3%
Outras substâncias positivas para ninidrina: ≤ 0,1%
Perda na secagem (105 °C, 3 h): ≤ 0,3%
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5