12479
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 230-400 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel de sílica, technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
grau
technical grade (w/ Ca, ~0.1%)
Nível de qualidade
descrição
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for preparative liquid chromatography
Formulário
powder
composição
Ca, 0.1-0.3%
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
500 m2/g , approx.
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
230-400 mesh
40-63 μm
tamanho de poro
60 Å mean pore size
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Silica gel was used on glass plates for preparative TLC and on aluminium sheets for analytical TLC.
- Silica gel was used in vacuum chromatography and TLC.
- Silica gel was used in column chromatography.
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?