236845
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Gel de sílica, high-purity grade (Davisil Grade 646), 35-60 mesh, pore size 150 Å
grau
high-purity grade (Davisil Grade 646)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Davisil®
técnica(s)
LPLC: suitable
área da superfície
300 m2/g
Matriz
Silica
Grupo ativo da matriz
silica
tamanho de partícula
250-500 μm
35-60 mesh
tamanho de poro
1.15 cm3/g pore volume
150 Å
pH
7.0 (5% in slurry)
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?