Documentos Principais
1.01972
Supelco
Silica gel with moisture indicator (brown gel)
desiccant ~ 1 - 4 mm
Sinônimo(s):
Brown Silica Gel
About This Item
Código UNSPSC:
41123003
NACRES:
NB.51
Agency
suitable for EPA OTM-45
Nível de qualidade
Formulário
granular
área da superfície
700 m2/g
perda
≤2.0% loss on drying, 150°C
tamanho de partícula
1-4 mm
tamanho de poro
2.0-2.5 nm
pH
2-10 (50 g/L in H2O, slurry)
pf
>1000 °C
aplicação(ões)
PFAS testing
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Silica gel with moisture indicator (brown gel) is commonly used as a desiccant in laboratories. Silica brown gel changes its color from brown to yellowish at water uptake from the atmosphere.
Nota de análise
Bulk density: about 75
Loss on drying (150 °C): ≤ 2.0 %
Water absorption capacity (24 hrs.,80 % relative humidity): ≥ 20.0 %
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1