Documentos Principais
1.12518
Millipore
Florisil® (0,150-0,250 mm)
for column chromatography
Sinônimo(s):
Florisil® (0,150-0,250 mm)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número do índice EC:
215-681-1
Nível de qualidade
pH
9.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)([O-])[O-].[Mg+2]
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
chave InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Tamisação (tamisação a seco; > 0,15 mm): ≥ 80%
valor de pH: 9,0-10,0
Informações legais
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4